Learn More
Cer(IV)-sulfat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339116 500 g 500 Gramm
11319116 25 g 25 Gramm
11329116 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20254.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13590-82-4 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate is a redox indicator and is used in analytical chemistry for redox titrations. In ionized form, ceric ion acts as a strong oxidizer under acidic conditions. It is also used to prepare spherical-like nanoparticles CeO2, nanoparticles for NO reductions' reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cer(IV)-Sulfat ist ein Redox-Indikator und wird in der analytischen Chemie für Redox-Titrationen verwendet. In ionisierter Form wirken Cer-Ionen als starke Oxidationsmittel unter sauren Bedingungen. Es wird auch verwendet, um kugelförmige CeO2-Nanopartikel; Nanopartikel für NO-Reduktionsreaktionen vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und verdünnter Schwefelsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Vermeiden Sie Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13590-82-4
Summenformel CeO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
MDL-Nummer MFCD00148852
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC-Name Cer(4+);disulfat
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) sulfate
Namenshinweis anhydrous
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.91
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,1990
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dilute sulfuric acid.
Formelmasse 332.24
Reinheit (%) 97%