Learn More
Cer(IV)-Sulfat, 0.1 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353797 1 L 1 Liter
11343797 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035650.K2
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13590-82-4 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13590-82-4
Summenformel CeO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
MDL-Nummer MFCD00148852
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 159684
IUPAC-Name Cer(4+);disulfat
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) sulfate
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.05
Physikalische Form Flüssig
Farbe Gelb
Löslichkeit Miscible with water and dilute sulfuric acid
Typ Analytical Volumetric Solution
Menge 1 L
Formelmasse 332.24
Güte Standard
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate, 0.1N Standardized Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate