Learn More
Cer(IV) und Perchlorsäure, Ätzlösung, Ce(IV)-Konzentration 0.30 N, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051848
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11329767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042109.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Höher konzentrierte Ätzlösung als 0.22 N für schnelleres Ätzen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD01866051
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) and Perchloric acid
Namenshinweis Etchant Solution
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
UN-Nummer UN3093
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce(IV) concentration 0.30N