Learn More
Cer(IV)-oxid, gelbes bis blassbraunes Pulver oder Klumpen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387997
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 11387997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 021120.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12014-56-1 | CeH8O4 | 212.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12014-56-1
Summenformel CeH8O4
Molekulargewicht (g/mol) 212.18
MDL-Nummer MFCD00010927
InChI-Schlüssel DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ce]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) oxide
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Pulver oder Klumpen
Menge 250 g
Formelmasse 172.12 (Anhydrous)