Learn More
Cer(IV)-oxid, reinst, SLR, niedriger Anteil anderer seltener Erden, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10478780 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10478780 100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10478780 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/3680/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 2600°C
CAS 1306-38-3
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Summenformel CeO2
MDL-Nummer 10933
InChI-Schlüssel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
IUPAC-Name Dioxocer
Molekulargewicht (g/mol) 172.11
Formelmasse 172.12g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß