Learn More
Cer(IV)-oxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4412833
40.78 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1306-38-3
CeO2
172.114
MFCD00010933
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
73963
CHEBI:79089
Dioxocer
O=[Ce]=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1306-38-3
CeO2
172.114
MFCD00010933
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
73963
CHEBI:79089
Dioxocer
O=[Ce]=O
Cerium oxide is used as a raw material for the production of glass and ceramics as well as additive in paints and varnishes   It is also used in thermal spraying for welding and soldering products and for metal surface treatment products, in industrial polishing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2600°C
Physikalische Form 3 bis 6 mm-Stücke
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 172.12
Dichte 7.132 g/mL