Learn More
Cer(IV)-oxid, 96 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051160
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11368548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040581.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV) oxide is used in polishing and decolorizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Polieren und Entfärben von Glas, in hitzebeständigen Legierungsbeschichtungen oder Infrarotfiltern zur Vermeidung von Reflexionen und als Katalysator für organische Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-38-3
Summenformel CeO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.114
MDL-Nummer MFCD00010933
InChI-Schlüssel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-Name Dioxocer
SMILES O=[Ce]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2600°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,1989
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in H2SO4 and HNO3
Formelmasse 172.12
Reinheit (%) 96%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.132 g/mL