Learn More
Cer(IV)-oxid, 96 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cerium(IV) oxide is used in polishing and decolorizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Polieren und Entfärben von Glas, in hitzebeständigen Legierungsbeschichtungen oder Infrarotfiltern zur Vermeidung von Reflexionen und als Katalysator für organische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cerium(IV) oxide |
| Schmelzpunkt | 2600°C |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 kg |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| Merck Index | 14,1989 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water; Soluble in H2SO4 and HNO3 |
| Formelmasse | 172.12 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Mehr anzeigen |