Learn More
Cer(IV)-ammoniumsulfat-Dihydrat, ACS, 94 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407355
86.65 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10378-47-9
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
MFCD00149417
Ammonium cerium sulfate
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10378-47-9
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
MFCD00149417
Ammonium cerium sulfate
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate is an oxidizing agent in organic synthesis and it is used as an analytical reagent, in thin-layer chromatography for the detection of anti-depressant drugs in human blood and urine samples. It is used to wet etch the Co catalyst and synthesis of carbon Nanotubes. It is used in medical and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate
Schmelzpunkt 130°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 94% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and insoluble in ethanol.
Formelmasse 632.56 (596.53 Anhydrous)
Güte ACS
Aussehen Yellow crystalline