Learn More
Cerium(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407354
68.17 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12014-93-6
Ce2S3
376.41
MFCD00016007
MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
159394
[S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12014-93-6
Ce2S3
376.41
MFCD00016007
MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
159394
[S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Used as pharmaceutical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cerium(III) sulfide
Schmelzpunkt 2100°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name dicerium(3+) trisulfanediide
Formelmasse 376.43
Geruch Rotten eggs
Aussehen Red-brown powder
Dichte 5.02 g/cm3 at 20°C