Learn More
Cer(III)-sulfat, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10380933 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10380933 250 g Glasflasche 250 Gramm
10046182 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10380933 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378662500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-94-9
Summenformel Ce2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 568.43
MDL-Nummer MFCD00010931
InChI-Schlüssel OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
PubChem CID 159674
IUPAC-Name Cerium(3+);disulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) sulfate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Strukturformel Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 568.43
Reinheit (%) 99.90%