Learn More
Cer(III)-oxalathydrat, REacton™, 99.989 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cerium(III) oxalate hydrate |
| Schmelzpunkt | (decomposition) |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 250 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,2001 |
| IUPAC-Name | Cer;oxalsäure;hydrat |
| Formelmasse | 544.29 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.989% |
| Mehr anzeigen |