Learn More
Cer(III)-nitrat-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cerium(III)-nitrathexahydrat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | Ce(NO3)3 · H2O |
UN-Nummer | 1477 |
Formelmasse | 434.22 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | puriss. p.a. |
Verpackung | Kunststoffflasche |