Learn More
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10732831 500 g Glasflasche 500 Gramm
10688124 25 g Glasflasche 25 Gramm
10082710 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211825000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O | 372.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18618-55-8
Summenformel CeCl3·7H2O
Molekulargewicht (g/mol) 372.58
MDL-Nummer MFCD00149634
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride heptahydrate
Schmelzpunkt 848.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel CeCl3·7H2O
Fieser 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314
Merck Index 10, 1956
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 372.58
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Dichte 3.97