Learn More
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cerium(III) chloride heptahydrate |
Schmelzpunkt | 848.0°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Argentometry) |
Strukturformel | CeCl3·7H2O |
Fieser | 01,121; 09,99; 15,72; 16,4; 17,314 |
Merck Index | 10, 1956 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cerium(III) chloride heptahydrate
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.