Learn More
Cer(III)-acetat-Sesquihydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307118
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11307118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 015294.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Bromid-Ion, katalysiert die Auto-Oxidation von Cresolen in der flüssigen Phase
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.Cerium(III) acetate sesquihydrate, acts as a source of cerium involved in the preparation of cerium oxide. It finds application in metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. It is utilized in steel production to remove the free sulfur and oxygen. Further, it is an efficient glass polishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-00-8
Summenformel C6H9CeO6
Molekulargewicht (g/mol) 317.248
MDL-Nummer MFCD00051060
InChI-Schlüssel VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
PubChem CID 10826
IUPAC-Name Cer(3+);triacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) acetate sesquihydrate
Schmelzpunkt 308°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 344.28 (317.26 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%