Learn More
Ceric Ammoniumnitrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ceric Ammoniumnitrat |
| CAS | 16774-21-3 |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | (NH4)2Ce(NO3)6 |
| Formelmasse | 548.22 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.