missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cerebral Protein 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16341305
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16341305 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16341305 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA584351

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AWKGSTTNDP PKQSPGSTSP KPPHTLSRKQ WRNRQKNKRR CKNKFQPPQV PDQAPAEAPT EKTEVSPVPR TDSHEARAGA LRARMAQRLD GARFRYLNE Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 67%, Mouse - 70%.

Essential component of the eNoSC (energy-dependent nucleolar silencing) complex, a complex that mediates silencing of rDNA in response to intracellular energy status and acts by recruiting histone-modifying enzymes. The eNoSC complex is able to sense the energy status of cell: upon glucose starvation, elevation of NAD(+)/NADP(+) ratio activates SIRT1, leading to histone H3 deacetylation followed by dimethylation of H3 at 'Lys-9' (H3K9me2) by SUV39H1 and the formation of silent chromatin in the rDNA locus. In the complex, RRP8 binds to H3K9me2 and probably acts as a methyltransferase. Its substrates are however unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cerebral Protein 1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Rrp8
Gen-Zugriffsnummer O43159
Gen-Alias 1500003O22Rik; 2900001K19Rik; AW538116; Cerebral protein 1; cerebral protein 1 homolog; HUCE1; hucep1; hucep-1; KIAA0409; NML; Nucleomethylin; RGD1308302; ribosomal RNA processing 8, methyltransferase, homolog (yeast); ribosomal RNA-processing protein 8; Rrp8; RRP-8; RRP8 methyltransferase homolog
Gensymbole Rrp8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human RRP8. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105076).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23378
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.