Learn More
Slice™ Keramische Mehrzweckklinge
Artikelnummer. 16483619
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
16483619 2 Stück
16473619 2 Stück
16463619 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483619 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10525
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Slice™ keramische Mehrzweckklinge schneidet Materialien effektiv, ist aber bei Berührung viel sicherer als herkömmliche Klingen
  • Austauschbare Klinge
  • Doppelseitige Klingen pro Packung
  • Finger-Friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
  • Chemisch inert, rostet nicht
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
  • Kompatibel mit Slice 10490, 10491
Specifications
Klingenmaterial Zirkonoxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Länge (angloamerikanisch) 2,34 in.
Länge (metrisch) 59,50 mm
Enthält 2 doppelseitige Klingen pro Packung
Farbe Weiß
Menge 2/Packung
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19 mm
Ausführung der Klinge Spitzes Ende