Learn More
Slice™ Keramische Mehrzweckklinge
Beschreibung
- Austauschbare Klinge
- Doppelseitige Klingen pro Packung
- Finger-Friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Keine Funkenbildung, nicht leitend, nicht magnetisch
- Chemisch inert, rostet nicht
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
- Kompatibel mit Slice 10490, 10491
Spezifikation
Spezifikation
| Klingenmaterial | Zirkonoxid |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,34 in. |
| Länge (metrisch) | 59,50 mm |
| Enthält | 2 doppelseitige Klingen pro Packung |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 2/Packung |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Breite (metrisch) | 19 mm |
| Ausführung der Klinge | Mehrzweckklinge, abgerundete Spitze |