Learn More
Masterflex™ PUMP HEAD VALVELESS PISTON 1.92 TO 192.0ML/MIN AT
Artikelnummer. 12427440 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
192 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
12427440 192 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12427440 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0710454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00 CHF
    795.70 CHF / 1 Stück
    Sparen 160.30 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Flussrate 192 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas- und Flüssigkeitstransfer
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Menge Je 1
Typ Kolbenpumpenkopf ohne Ventil Serie Q