Learn More
Nabertherm™ Keramik-Auffangwanne
Artikelnummer. 11979755 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 cm
19 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Öfen: L(T) 3, LV(T) 3
Öfen: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11979755 19 cm Öfen: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 1 Stück
15191027 15 cm Öfen: L(T) 3, LV(T) 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11979755 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. 691600511
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Auffangwanne zum Schutz des Ofens und zum einfachen Laden.
  • Tmax:1300 °C
  • Höhe:20 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Öfen: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Temperatur (metrisch) 1.300 °C
Typ Auffangbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Muffelöfen
Material Keramik
Länge (metrisch) 19 cm
Breite (metrisch) 17 cm
Höhe (metrisch) 2 cm
Tiefe (metrisch) 16 cm