Learn More
Melford Cephalexin, Monohydrat
Beschreibung
Cephalexin-Monohydrat ist ein Cephalosporin-Antibiotikum. Cephalexin hemmt als Cephalosporin die bakterielle Zellwandsynthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine (PBPs).
Diese Störung beeinträchtigt die Quervernetzung der Peptidoglykane in der bakteriellen Zellwand, was zu struktureller Instabilität und schließlich zur Zelllyse führt. Cephalexin wird manchmal als Selektionsmittel in Kulturmedien verwendet, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Durch die Zugabe zum Kulturmedium wird das spezifische Wachstum von Bakterien ermöglicht, die keine Resistenz gegen Cephalexin aufweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cephalexin |
| CAS | 23325-78-2 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C16H17N3O4S-H2O |