missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cephalexin hydrate, 97+%, Thermo Scientific™

Cephalexin hydrate, cefalexin hydrate, CAS # 23325-78-2, is a first-generation cephalosporin antibiotic from the beta-lactam family.

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63172.14

Menge 25g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15465439

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 CHF
    340.73 CHF / 25 Gramm
    Sparen 9.27 CHF
    2% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

General Description

• Cephalexin hydrate is the hydrate of the cephalosporin antibiotic, cephalexin

• Cephalexin is a beta-lactam antibiotic that inhibits bacterial growth and division

• Cephalexin binds to penicillin-binding protein and inhibits cell wall synthesis

Application

• Cephalexin works best on gram-positive microbes

• Useful for immunology research, particularly on antibiotic allergies and cross-reactivity

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

15686-71-2
401.862
YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate
C16H20ClN3O5S
MFCD00167148
57515946
[H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-]

Spezifikation

Cephalexin hydrate
White
C16H20ClN3O5S
965503
Soluble in DMSO and Methanol.
[H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-]
401.862
347.39 (Anhydrous)
15686-71-2
25g
MFCD00167148
141974
YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N
(6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate
57515946
≥97%
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt