missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP72 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen CEP72
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19928-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16829404
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19928-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Involved in the recruitment of key centrosomal proteins to the centrosome. Provides centrosomal microtubule-nucleation activity on the gamma-tubulin ring complexes (gamma-TuRCs) and has critical roles in forming a focused bipolar spindle, which is needed for proper tension generation between sister chromatids. Required for localization of KIZ, AKAP9 and gamma-tubulin ring complexes (gamma-TuRCs).
Spezifikation

Spezifikation

CEP72
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9D3R3, Q9P209
55722, 74470
CEP72 Fusion Protein Ag13905
Primary
-20°C
CEP72
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
centrosomal protein 72kDa, Centrosomal protein of 72 kDa, CEP72, KIAA1519
CEP72
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications