Learn More
Berthold Technologies Centro Microplate Luminometer LB 963
Artikelnummer. 31777385
Change view
Click to view available options
Modell:
Advanced
Aliivibrio fischeri
Research
XS High Sensitivity
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
31777385 Advanced 1 Stück
31777382 Research 1 Stück
31777356 XS High Sensitivity 1 Stück
31777364 Aliivibrio fischeri 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 31777385 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 7032515
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Easy-to-use microplate luminometer for glow and flash luminescence assays with low background and negligible crosstalk.
The Centro supports all basic luminescence technologies, including:
  • Flash-type Luminescence
  • Glow-type Luminescence
  • Cellular Luminescence
  • Bioluminescence
  • Chemi-Luminescence
Applications
  • Reporter gene assays
  • Aequorin-based calcium monitoring
  • ATP determination
  • Luminescent Immunoassays (LIA, ILMA)
  • DNA probe assays
  • SNP determination
  • CALUX™ Assays
Spezifikation
Typ Luminometer
Displaytyp No Display
Anschlusstyp USB
Detektor Low-noise Photomultiplier Tube in Single Photon Counting Mode
Nachweisverfahren Luminescence
Nachweisgrenzen <5 amol ATP
Injektionstyp JET Injectors
Dispensiervolumen (metrisch) 10 to 100 μL
Farbe Light Gray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Luminescence Assays
Spannung 24 VDC
Frequenz 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Geräte) 96-well Microplates
Höhe (metrisch) 287 mm
Breite (metrisch) 334 mm
Tiefe (metrisch) 437 mm
Gewicht (metrisch) 21.8 kg
Enthält Luminometer, Power Brick, Accessory Set, User Manual, LightCompass™ Basic Software
Systemvoraussetzungen PC with Windows 10 or Newer
Lagerungsbedingungen 0°C to 40°C
Zertifizierung/Konformität CE, NRTL
Modell Advanced