Learn More
Labconco CentriZap Pro Stroboskoplicht
Artikelnummer. 30533440 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rotorsystem:
CentriVap Pro
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotorsystem Packungsgröße
30533440 CentriVap Pro 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533440 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8547200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.85 CHF
    73.13 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.72 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der CentriZap™ Mit Strobe Light können Benutzer Proben so betrachten, als ob sie stillstünden, während sich der Rotor dreht, wodurch die Notwendigkeit entfällt, einen Zyklus anzuhalten.
  • Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren.
  • Beinhaltet Montagehalterung und Befestigungsmaterial für die rechte Seite des CentriVap Pro Vakuumkonzentrator.
  • Versandgewicht 2,0 lbs. (0,9 kg)
Spezifikation
Typ Stroboskoplicht
Rotorsystem CentriVap Pro