Learn More
Labconco CentriVap Kältefalle -84 °C, 230 V 50 Hz, alle 50-Hz-Kabel
Artikelnummer. 30533457 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30533457 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533457 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8611190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8265.00 CHF
    6737.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 1527.40 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CentriVap™ Kühlfallen sammeln verdunstete Flüssigkeit aus einem CentriVap Konzentrator zum Schutz der Vakuumpumpe und der Laborumgebung vor Dämpfen und Gasen.
  • Außenmaterial aus gebürstetem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl
  • Beleuchtetes Temperaturdiagramm mit Endpunktanzeige
  • FCKW-freies Kältemittelsystem
  • 4-Liter-Edelstahl-Sammler
  • Edelstahldeckel mit 2 Schnellkupplungen zum Anschluss an ein CentriVap Konzentrator
  • Ablaufanschluss aus Edelstahl (mit korrosionsbeständigem Nylonventil)
  • Die -84 °C-Modelle verfügen über zwei 1/3 PS-Kompressoren (-84 °C in weniger als 40 Minuten).
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Kühlfalle
Enthält Edelstahldeckel
Spannung 230 V