Learn More
Labconco CentriVap Cold Trap -50°C, 230 V 50 Hz, All 50 Hz Cords
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Enthält:
Acryldeckel
Edelstahldeckel
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Brushed, Stainless Steel and Powder-Coated Steel Exterior
- Illuminated Temperature Graph with Endpoint Indication
- HCFC-Free Refrigerant System
- 4-liter, Stainless Steel Collector
- Acrylic or Stainless Steel Lid with 2 Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator
- Stainless Steel Drain Port (with corrosion-resistant, nylon valve)
- -50°C models feature a 1/3 hp Compressor (-50°C in less than 30 min.)
Spécification
Spécification
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Cold Trap |
| Enthält | Acryldeckel |
| Spannung | 230 V |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu