Learn More
Labconco CentriVap Kältefalle -50 °C, 230 V 50 Hz, alle 50-Hz-Kabel
Artikelnummer. 30533458 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Acryldeckel
Edelstahldeckel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30533458 Acryldeckel 1 Stück
30533444 Edelstahldeckel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533458 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8601090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5345.00 CHF
    4356.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 988.19 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CentriVap™ Kühlfallen sammeln verdunstete Flüssigkeit aus einem CentriVap Konzentrator zum Schutz der Vakuumpumpe und der Laborumgebung vor Dämpfen und Gasen.
  • Außenmaterial aus gebürstetem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl
  • Beleuchtetes Temperaturdiagramm mit Endpunktanzeige
  • FCKW-freies Kältemittelsystem
  • 4-Liter-Edelstahl-Sammler
  • Deckel aus Acryl oder Edelstahl mit 2 Schnellkupplungen zum Anschluss an ein CentriVap Konzentrator
  • Ablaufanschluss aus Edelstahl (mit korrosionsbeständigem Nylonventil)
  • Die -50 °C-Modelle verfügen über einen 1/3 PS-Kompressor (-50 °C in weniger als 30 Minuten).
Spezifikation
Material Edelstahl
Typ Kühlfalle
Enthält Acryldeckel
Spannung 230 V