Learn More
Thermo Scientific™ CentriPAK BPC sterilisiert, zum Einmalgebrauch für Sorvall BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge
Artikelnummer. p-9034026 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
CentriPAK BPC
CentriPAK BPC einzeln
CentriPAK BPC, einzeln mit Schnellverbindung
CentriPAK Labtainer™ BPC
Dampfdurchlässiger CentriPAK BPC Adapter
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 17786719
Marke: Thermo Scientific™ 75003885
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC) wurde für die Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge und dem 6 x 2.000 ml- oder 8 x 2.000 ml-Ausschwingrotor entwickelt und bietet ein sterilisiertes, geschlossenes System zur Zellkulturtrennung in der Bioprocessing-Industrie.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC) Kammern, Verteiler, Laborbehälter (sterilisiert) mit Anschluss. Ausgelegt für die Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge und im 6 x 2.000 ml- oder 8 x 2.000 ml-Ausschwingrotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC) bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  • Minderung des Risikos einer Kreuzkontamination während der Trennung der Zellkulturen
  • Schonende, hocheffiziente Ernte durch Zentrifugation
  • Mit wiederverwendbaren Behältern werden Reinigungsschritte nach der Verwendung überflüssig
  • Erfüllen Sie strenge Qualitätskontroll- und -sicherungsverfahren zur Herstellung von industrietauglichen Materialkomponenten und aseptischen Produktkontaktfolien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1700 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 57,48 oz.
Beschreibung CentriPAK BPC einzeln
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung von Säugetier-, Hefe- und Bakterienzellen
Enthält 2D BPC Kammer
Material CX3-9 Film
Max. Probendichte 1,2 g/ml
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Verpackung In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Menge 2 Stk./Set
Sterilität Steril
Transparenz Durchscheinend
Produktlinie Polaris
Versandbedingung Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Zertifizierung/Konformität USP<88>, USP<87>, USP<661>, EP<3.2.2.1>, USP<85>, USP<788>, EMEA/410/01
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Max. Kraft 7187 × g
Produkttyp Flexibler BioProcess Container
Zur Verwendung mit (Geräte) Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge
Verschlussgröße Innendurchmesser x Wand: 0,32 cm x 0,16 cm (1/8 Zoll x 1/16 Zoll)
Verschlusstyp Schweißbare Schläuche (TPE), Luer-Lock-Buchse, 1/8 Zoll
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar