Learn More
Ratiolab™ Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10241460
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
250 Stück
750 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10241460 50 ml 250 Stück
15275316 15 ml 750 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10241460 Lieferant Ratiolab™ Lieferanten-Nr. 3300003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 CHF
    52.24 CHF / 250 Stück
    Sparen 53.76 CHF
    50% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zentrifugenröhrchen mit rotem Verschluss, aufgedruckter Graduierung und mattiertem Beschriftungsfeld.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Frei von RNase-, DNase-, Endoxin-, Pyrogen- und ATP
  • Erhältlich mit konischem oder selbststehendem Boden
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • Temperaturbereich von -80 °C bis +121 °C
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Unsteril
Bodenform Flach
Verschlusstyp Schraube
Verschluss inklusive Ja
Schriftfeld Ja
Höhe (metrisch) 115 mm
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Graduated Ja
Max. RZB 11 g