Learn More
Phenomenex™ Centrifuge Tube and Vial Racks, Polypropylene
Artikelnummer. 31746879 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
21
24
40
50
60
100
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
31746879 40 1 Stück
31745981 50 1 Stück
31742598 100 1 Stück
31744883 60 1 Stück
31742179 24 1 Stück
31745772 21 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31746879 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR00121
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Aufnahmevermögen Vials (12 mL)
Material Polypropylene
Positionen 40
Sterilität Non-sterile
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Produkttyp Vial Rack