Learn More
Gosselin™ Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 12373138
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12373138 15 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12373138 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. TC15A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.76 CHF
    118.78 CHF / 500 Stück
    Sparen 12.98 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Konische Einweg-Zentrifugenröhrchen in Premium-Qualität. Gosselin™ Zentrifugenröhrchen werden aus hochklaren Harzen hergestellt.
  • Geformtes, konisches Röhrchen
  • Graduiert
  • Röhrchen erfüllen die Qualitäts- und Leistungsstandards, die von Qualitätskontrolllabors gefordert werden
  • Bis 95 kPa beständig gemäß der IATA-Verpackungsvorschrift 650
  • EU – Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EU 10/2011
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß FDA 21 CFR 170.39
  • Steril 10−3 gemäß ISO 11137
  • Auslaufsichere Ausführung
  • Wiederverschließbar, in Großpackung, leicht zu öffnende Hüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 25
Verpackung Großpackung, leicht zu öffnende Hülle
Form Konisch
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Stecker
Max. RZB 8000 × g