Learn More
Eppendorf Zentrifuge SpinPro™ 6 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 31810719 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Rotor inklusive:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Rotor inklusive Packungsgröße
31810719 EU Ja 1 Stück
31810725 EU Nein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31810719 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5960000201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16230.00 CHF
    14289.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 1940.61 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Eppendorf SpinPro™ 6 R ist für moderne Wissenschaftler konzipiert und reduziert typische Zentrifugen-Schmerzpunkte. Mit Rotorlebensdauer-Management, QuickLock™ Pro, elektrischem Deckelantrieb, intelligenter Dokumentation und nachhaltiger Kühlung maximiert es den Komfort im Labor.
  • Große 7 in. VisioNize™ Touchscreen mit intuitiver Steuerungssoftware
  • Hohe Zentrifugationsgeschwindigkeit bis zu 20.000 x g (13.500 U/min)
  • Kapazität bis zu 2 l
  • Schwenkschaufelrotoren mit RFID und Adaptern für Schläuche und Flaschen von 0,2 ml bis 1.000 ml sowie alle Arten von MTP, PCR oder Deepwell Platten
  • Festwinkelrotoren mit RFID für Hochgeschwindigkeitsmolekularbiologie in Röhren von 1,5 ml bis 250 ml
  • NachhaltigeCO2-basierte Kühlung mit einem Temperaturbereich von -11 °C bis +40 °C
  • Automatische Rotorerkennung, Rotorlebensdauer und Ungleichgewichtserkennung für maximale Betriebssicherheit
  • Benutzerverwaltung mit mehreren Autorisierungsstufen und RFID-basiertem Benutzer-Login
  • Automatischer Deckelantrieb für sicheres, ergonomisches Handling und aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Pro-Deckel für schnelle Einhandbedienung
  • Anbindung an Eppendorf VisioNize™ und LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ACT
Fassungsvermögen 2 L
Max. RZB 4,300 x g
Max. Geschwindigkeit 4,600 rpm
Gekühlt Ja
Enthält Rotor S-2xUniversal ID, Schaufeln und Universaladapter für 5 bis 50 ml konisch und Platten
Modell Tischzentrifuge
Geräuschpegel <62 dBA mit S-2xUniversal ID
Rotor Ausschwingrotor
Rotor inklusive Ja
Zeitschaltuhr 1 s bis 99 h 59 Min. 59 Sek., mit kontinuierlicher Lauffunktion, Kurzdreh-Option, zeitgesteuerter Laufstart oder -stopp
Abmessungen (L x B x H) außen 70,6 x 74,5 x 38,5 cm (27,8 x 29,3 x 15,2 in.)
Nettogewicht 100 kg (220.5 lb.)
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 2160 W
Steckertyp EU
Produkttyp Tischzentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Displaytyp Touch Display