Learn More
Nickel Electro™ Angle head for tubes up to 12 x 1.5mL
Artikelnummer. 12883272
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 1,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12883272
Marke: Nickel Electro™ R0001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Nickel Electro™ Festwinkelrotor für Röhrchen besteht aus 12 Reihen für 1.5 ml-Röhrchen und hat eine maximale Drehzahl von 8000 U/min.
  • Befestigt
  • Winkelkopf-Rotor
  • Für Röhrchen
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 x 1,5 ml
Max. Geschwindigkeit 8.000 U/min