Learn More
Grant Instruments Centrifuge Insert for Conical Tubes
Artikelnummer. 30274367
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
6/Packung
8/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 30274367
Marke: Grant Instruments BI256
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Insert to hold 25 mL conical tubes.
Insert for 25 ml conical tubes
6 Piece Set:
  • To be used with Ri-6/Ri-6P rotor
  • For use with LMC-56
8 Piece Set:
  • To be used with BA-2/50 adapter set
  • For use with LMC-56
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rack
Material Engineered Polymer
Einwegprodukt Reusable
Farbe White
Fassungsvermögen 1 Tube
Autoklavierbar Autoclavable
Max. RZB 3,160 x g
Max. Geschwindigkeit 4,200 rpm
Produktlinie LMC-56 Centrifuge
Röhrchengröße 25 mL
Innendurchmesser (metrisch) 27 mm
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Höhe (metrisch) 60 mm
Breite (metrisch) 30 mm
Anzahl pro Packung 6/Packung