Learn More
Grant Instruments Zentrifugenbecher
Beschreibung
- Schaufeln für Ri-24/10 Rotor
- Set mit 24 Teilen.
- Zur Verwendung mit LMC-56
Lieferbare Größen:
- 13 x 100 mm Röhrchen (z. B. 4 bis 8 ml Vacutainer)
- 13 x 75 mm Röhrchen (z. B. 2 bis 5 ml Vacutainer)
- 16 x 100 mm Röhrchen (z. B. 8 bis 9 ml Vacutainer)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-56, R-24/10, Ri-24/10 |
| Produkttyp | Becher |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 16 mm |
| Farbe | Weiß |
| Behältertyp | Vacutainer Adapter |
| Material | Gentechnisch hergestelltes Polymer |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Menge | 24/Pk. |
| Röhrchengröße | 8 bis 10 mL Vacutainer |
| Röhrchentyp | Vacutainers |