Learn More
Grant Instruments Centrifuge Buckets
Click to view available options
Röhrchengröße:
2 bis 5 mL Vacutainer
4 bis 8 mL Vacutainer
8 bis 10 mL Vacutainer
Packungsgröße:
16 Stück
Beschreibung
- Buckets for BA-4/VT adapter set
- Set of 16 pcs.
- For use with LMC-56
Available sizes:
- 13 x 100 mm tubes (e.g.4 to 8 mL vacutainers)
- 13 x 75 mm tubes (e.g.2 to 5 mL vacutainers)
- 16 x 100 mm tubes (e.g.10 to 12 mL vacutainers)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-56, BR-4U and BA-4/VT |
| Typ | Bucket |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 16 mm |
| Farbe | White |
| Behältertyp | Vacutainer Adaptor |
| Material | Engineered Polymer |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Menge | 16/Pk. |
| Röhrchengröße | 4 bis 8 mL Vacutainer |
| Röhrchentyp | Vacutainers |