Learn More
Grant Instruments Centrifuge Bucket Insert
Artikelnummer. p-200109688
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 2 ml Microtest-Röhrchen
2 x 50-ml-Röhrchen
4 x Vacutainer-Adapter
4 x 10 ml-Zentrifugenröhrchen
4 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 30274374
Marke: Grant Instruments BA14/2U
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
To be used with BR-4U rotor. For use with LMC-56
  • Bucket adapter for LMC-56
  • To be used with BR-4U rotor
  • Set of 4 pcs
  • Adapter available to fit the following:
    • 14 x 2 mL Microtest Tubes
    • 2 x 50 mL Tubes
    • 4 x 15 mL Centrifuge Tubes
    • 4 x 10 mL Centrifuge Tubes
    • 4 x Vacutainer Adapters
    • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Microtube Adapter
Röhrchentyp Microtube
Produktlinie Centrifuges
Fassungsvermögen 14 x 2 ml Microtest-Röhrchen
Autoklavierbar Autoclavable
Max. Röhrchendurchmesser 10.5 mm
Max. Schlauchlänge 42 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) LMB-56 and BR-4U Rotor
Bohrungsgröße (metrisch) 10.5 mm
Farbe White
Gefäße pro Adapter 14
Max. RZB 2,070 x g
Max. Geschwindigkeit 4,200 rpm
Röhrchengröße 2 mL Microtube
Länge (metrisch) 40 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 40 mm
Anzahl pro Packung 4/Pk.