Learn More
Grant Instruments Centrifuge Bucket Insert
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 2 ml Microtest-Röhrchen
2 x 50-ml-Röhrchen
4 x Vacutainer-Adapter
4 x 10 ml-Zentrifugenröhrchen
4 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
8 x 5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Bucket adapter for LMC-56
- To be used with BR-4U rotor
- Set of 4 pcs
- Adapter available to fit the following:
- 14 x 2 mL Microtest Tubes
- 2 x 50 mL Tubes
- 4 x 15 mL Centrifuge Tubes
- 4 x 10 mL Centrifuge Tubes
- 4 x Vacutainer Adapters
- 8 x 5 mL Tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Microtube Adapter |
| Röhrchentyp | Microtube |
| Produktlinie | Centrifuges |
| Fassungsvermögen | 14 x 2 ml Microtest-Röhrchen |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Max. Röhrchendurchmesser | 10.5 mm |
| Max. Schlauchlänge | 42 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMB-56 and BR-4U Rotor |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 10.5 mm |
| Farbe | White |
| Mehr anzeigen |