Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugenflaschen-Dampfträger
Artikelnummer. 30276783 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flasche (500 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
30276783 Flasche (500 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30276783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.80 CHF
    39.58 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.22 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherer und effizienter Transport von 500-ml-Zentrifugenflaschen
  • Der Drahtkorb für Zentrifugenflaschen ist für den sicheren und stabilen Transport von sechs 500-ml-Zentrifugenflaschen mit konischem Boden ausgelegt.
  • Es besteht aus dauerhaftem, epoxidiertem Draht und bietet eine überlegene chemische Beständigkeit und einfache Reinigung. Das macht es zu einer ausgewählten Wahl für Labore, Forschungseinrichtungen und medizinische Umgebungen.
  • Dieser Transportbehälter ist mit einem Gelenkgriff mit weichem Griff versehen, um eine bequeme Handhabung zu gewährleisten, während sein kurzes, raumsparendes Design eine effiziente Lagerung und bequeme Verarbeitung ermöglicht.
  • Die integrierte untere Unterstützung stabilisiert die Flaschen, verhindert ein Verschieben und gewährleistet einen sicheren, verschüttfreien Transport.
  • Für den sicheren Transport von sechs 500-ml-Zentrifugenflaschen mit konischem Boden, hält er sie aufrecht und stabil
  • Die epoxidüberzogene Drahtstruktur bietet chemische Beständigkeit, verhindert Korrossion und ermöglicht eine einfache Reinigung
  • Die integrierte Bodenunterstützung verhindert, dass sich die Flaschen verschieben, und gewährleistet so einen sicheren und verschüttungsfreien Transport
  • Der Gelenkgriff mit weichem Griff bietet einen bequemen, Anti-Abrutsch-Greifer und lässt sich zum einfachen Be- und Entlasten nach oben klappen
  • Das flexible Design dient sowohl als Transportträger als auch als Verarbeitungsgestell und sorgt für zusätzliche Effizienz
  • Autoklavierbar bei 121° C, um die Einhaltung des Laborsterilisations- und Sicherheitsprotokolls sicherzustellen
  • Das vertragliche, platzsparende Design ermöglicht eine effiziente Aufbewahrung, wenn es nicht verwendet wird
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Flasche (500 ml)
Material HDPE-überzogener Draht
Positionen 1
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Länge (metrisch) 33.3 cm
Enthält Gestell
Produkttyp Flaschenträger
Innendurchmesser (metrisch) 93 mm
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 27.94 cm
Array 2 x 3
Breite (metrisch) 21.6 cm