Learn More
OHAUS™ AC-Adapter
Artikelnummer. 16682784 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 x 1,5/2,0 ml
175/225 ml
250 ml
3 x 50 ml
4 x 30 ml
50 ml
6 x 15 ml
Beschreibung:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Bohrungsgröße (metrisch):
Tiefe 11 mm
Tiefe 17 mm
Tiefe 25,5 mm
Tiefe 29,5 mm
Tiefe 29 mm
Tiefe 60,5 mm
Tiefe 60 mm
Tiefe 61,5 mm
Tiefe 61 mm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 16682784
Marke: OHAUS™ 30559419
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Adapterzubehör für Zentrifugenmodelle Multi
  • Adapter für verschiedene Zentrifugenmodelle Multi
  • Verschiedene Kapazitäten verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Fassungsvermögen 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge Multi FC5916R 120 V und Zentrifuge Multi FC5916 120 V
Bohrungsgröße (metrisch) Tiefe 29,5 mm
Beschreibung FA x2