Learn More
OHAUS™ AC-Adapter
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 x 1,5/2,0 ml
175/225 ml
250 ml
3 x 50 ml
4 x 30 ml
50 ml
6 x 15 ml
Beschreibung:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Bohrungsgröße (metrisch):
Tiefe 11 mm
Tiefe 17 mm
Tiefe 25,5 mm
Tiefe 29,5 mm
Tiefe 29 mm
Tiefe 60,5 mm
Tiefe 60 mm
Tiefe 61,5 mm
Tiefe 61 mm
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
Beschreibung
- Adapter für verschiedene Zentrifugenmodelle Multi
- Verschiedene Kapazitäten verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 175/225 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge Multi 230 V FC5816, Zentrifuge Multi 230 V FC5714, Zentrifuge Multi 120 V FC5816R, Zentrifuge Multi 230 V FC5816R, Zentrifuge Multi 120 V FC5816, Zentrifuge Multi FC5916R 120 V und Zentrifuge Multi FC5916 120 V |
| Bohrungsgröße (metrisch) | Tiefe 61 mm |
| Beschreibung | FA x2 |