missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Very compact footprint to fit on every lab bench
- Very quiet operation to benefit your environment
- Low access height for simple loading and unloading of samples
- SOFT brake function for slow acceleration and braking. Optimized for cell separation by gradient centrifugation
- 'At set RPM' function starts the timer when the selected rotational speed is reached for reproducible centrifugation runs
- Key lock to prevent unintentional adjustments
- Stainless steel rotor chamber is rust-free and easy to clean
- Electronic imbalance detection for maximum safety
Special features for Centrifuge 5702 R and Centrifuge 5702 RH
- FastTemp function for fast precooling
- Continuous cooling maintains a constant temperature after the run has been completed - your samples stay cool
- ECO shut-off engages after 8 hours of non-use to reduce energy consumption and extend compressor life
- Two program keys to store routine programs
- Active heating guarantees high temperature accuracy during the entire centrifugation cycle (only 5702 RH)
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 x 100 mL |
| Max. RZB | 3,000 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 4,400 rpm |
| Gekühlt | Yes |
| Rotor inklusive | No |
| Produkttyp | Benchtop Centrifuge , Switzerland IVD Version |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
