Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Artikelnummer. 15855083
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Ohne Rotor
Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern
Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern
Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz (GB)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge 5702
Zentrifuge 5702 (EU-IVD)
Zentrifuge 5702 R
Zentrifuge 5702 RH
Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD)
Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Elektrische Anforderungen Modell Packungsgröße
15855083 Ohne Rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702, Drehknöpfe 1 Stück
17322831 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Set
17342831 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Set
12853252 Ohne Rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702 (EU-IVD) 1 Stück
15865083 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 1 Set
15875083 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V, 50/60 Hz (GB) Zentrifuge 5702, Drehknöpfe 1 Set
17332831 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für Rundbodenröhrchen 4 - 10 ml und Adapter für Rundbodenröhrchen 2,6 - 7 ml, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 1 Set
15845083 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 1 Stück
15805093 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 13/16 mm Blutentnahmeröhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R 1 Set
15825093 Rotor A-4-38 inkl. Adapter für 15/50 ml konische Röhrchen, 2 Sätze mit je 2 Adaptern 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R 1 Set
15885083 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 R 1 Stück
10485762 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 RH (EU-IVD) 1 Stück
15845093 Ohne Rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Zentrifuge 5702 RH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15855083 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5702000065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.
  • Max. Drehzahl: 3.000 x g (4,400 U/min)
  • Sehr kompakte Standfläche für jeden Labortisch
  • Sehr leiser Betrieb zum Wohle Ihrer Umwelt
  • Niedrige Zugriffshöhe zum einfachen Be- und Entladen der Proben
  • Sanftbremsfunktion für langsames Beschleunigen und Bremsen. Optimiert für die Zelltrennung durch Gradientenzentrifugation
  • 'Bei voreingestellter Drehzahl startet der Timer bei Erreichen der eingestellten Drehzahl und gewährleistet reproduzierbare Zentrifugationsläufe
  • Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • Rostfreie und leicht zu reinigende Rotorkammer aus Edelstahl
  • Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Enthält Ohne Rotor
    Max. RZB 3,000 × g
    Max. Geschwindigkeit 4,400 rpm
    Gekühlt nein
    Geräuschpegel <52 dB(A) mit Rotor A-4-38
    Abmessungen (L x B x H) außen 320 x 400 x 240 mm
    Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz (GB)
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 9,6 in.
    Außenhöhe (metrisch) 24 cm
    Zeitschaltuhr 0 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
    Außenbreite (angloamerikanisch) 12,6 in.
    Außenbreite (metrisch) 32 cm
    Wirkleistung 200 W
    Reglertyp Drehknopf
    Modell Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
    Luftgekühlt ja
    Rotor inklusive Nein
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V
    Displaytyp LCD
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.