Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425 R – Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 31759311 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
5425 R, EU-Stecker
5425 R, GB-Stecker
5425 R, IVD, EU-Stecker
5425 R, IVD, GB Stecker
Reglertyp:
Knopf
Tastatur
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Reglertyp Packungsgröße
31759311 5425 R, IVD, EU-Stecker Knopf 1 Stück
31759310 5425 R, IVD, EU-Stecker Tastatur 1 Stück
31759303 5425 R, IVD, GB Stecker Tastatur 1 Stück
31759308 5425 R, EU-Stecker Tastatur 1 Stück
31759307 5425 R, GB-Stecker Tastatur 1 Stück
31759309 5425 R, IVD, GB Stecker Knopf 1 Stück
31759305 5425 R, EU-Stecker Knopf 1 Stück
31759304 5425 R, GB-Stecker Knopf 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31759311 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5406000412
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gekühlte Mikrozentrifugen verfügen über einen ergonomischen Betrieb und sechs Rotoren mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 21.300 x g, die alle molekularbiologischen Anwendungen in Röhren von 0,2 bis 5 ml abdecken.
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. verstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, kurze Funktion ohne kontinuierliches Tastendrücken)
  • OptiBowl™ Konstruktion für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Besondere Merkmale der Zentrifuge 5425 R:
    • Hervorragendes Kühlsystem zur Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben von 0,2 bis 5 ml
    • Die Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt Ihre Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml Röhren
Max. Geschwindigkeit 15,060 rpm
Max. RZB 21,300 x g
Geräuschpegel <54 dBA
Zeitschaltuhr 10 s bis 9 h 59 Min., mit kontinuierlicher Laufzeitfunktion
Außenbreite (angloamerikanisch) 11,42 in.
Außenbreite (metrisch) 29 cm
Reglertyp Knopf
Tiefe (angloamerikanisch) 15,4 in.
Tiefe (metrisch) 39 cm
Modell 5425 R, IVD, EU-Stecker
Rotor inklusive Yes
Gekühlt Ja
Spannung 230 V
Rotor FA-24x2 QuickLock Pro
Produkttyp Mikrozentrifuge
Displaytyp Großes, hell beleuchtetes LCD
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +40 °C