Beschreibung
- Herausragende Softwarefunktionen (z. B. verstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, kurze Funktion ohne kontinuierliches Tastendrücken)
- OptiBowl™ Konstruktion für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
- Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
- Besondere Merkmale der Zentrifuge 5425 R:
- Hervorragendes Kühlsystem zur Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben von 0,2 bis 5 ml
- Die Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt Ihre Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml Röhren |
| Max. Geschwindigkeit | 15,060 rpm |
| Max. RZB | 21,300 x g |
| Geräuschpegel | <51 dBA |
| Zeitschaltuhr | 10 s bis 9 h 59 Min., mit kontinuierlicher Laufzeitfunktion |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 11,42 in. |
| Außenbreite (metrisch) | 29 cm |
| Reglertyp | Tastatur |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 15,4 in. |
| Tiefe (metrisch) | 39 cm |
| Mehr anzeigen |