Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425 R – Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 31759308 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
5425 R, EU-Stecker
5425 R, GB-Stecker
5425 R, IVD, EU-Stecker
5425 R, IVD, GB Stecker
Reglertyp:
Knopf
Tastatur
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Reglertyp Packungsgröße
31759308 5425 R, EU-Stecker Tastatur 1 Stück
31759310 5425 R, IVD, EU-Stecker Tastatur 1 Stück
31759303 5425 R, IVD, GB Stecker Tastatur 1 Stück
31759307 5425 R, GB-Stecker Tastatur 1 Stück
31759311 5425 R, IVD, EU-Stecker Knopf 1 Stück
31759309 5425 R, IVD, GB Stecker Knopf 1 Stück
31759305 5425 R, EU-Stecker Knopf 1 Stück
31759304 5425 R, GB-Stecker Knopf 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31759308 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5406000117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6659.00 CHF
    5978.65 CHF / 1 Stück
    Sparen 680.35 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gekühlte Mikrozentrifugen verfügen über einen ergonomischen Betrieb und sechs Rotoren mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 21.300 x g, die alle molekularbiologischen Anwendungen in Röhren von 0,2 bis 5 ml abdecken.
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. verstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, kurze Funktion ohne kontinuierliches Tastendrücken)
  • OptiBowl™ Konstruktion für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Besondere Merkmale der Zentrifuge 5425 R:
    • Hervorragendes Kühlsystem zur Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben von 0,2 bis 5 ml
    • Die Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt Ihre Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml Röhren
Max. Geschwindigkeit 15,060 rpm
Max. RZB 21,300 x g
Geräuschpegel <54 dBA
Zeitschaltuhr 10 s bis 9 h 59 Min., mit kontinuierlicher Laufzeitfunktion
Außenbreite (angloamerikanisch) 11,42 in.
Außenbreite (metrisch) 29 cm
Reglertyp Tastatur
Tiefe (angloamerikanisch) 15,4 in.
Tiefe (metrisch) 39 cm
Modell 5425 R, EU-Stecker
Rotor inklusive Yes
Gekühlt Ja
Spannung 230 V
Rotor FA-24x2 QuickLock Pro
Produkttyp Mikrozentrifuge
Displaytyp Großes, hell beleuchtetes LCD
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +40 °C