Learn More
Descrizione
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic lid locking
- Automatic lid opening at the end of the run to prevent sample warming and to allow easy access to samples
- High quality anodized aluminum rotors and rotor lids
- One push short-spin key for quick centrifugation - no need to hold key all the while
- Easy to clean keypad control panel
- Particularly small footprint to save precious space on the lab bench
Specifica
Specifica
| Fassungsvermögen | 24 x 1.5/2 mL Tubes |
| Max. Geschwindigkeit | 15,060 rpm |
| Max. RZB | 21,300 x g |
| Reglertyp | Knobs |
| Rotor inklusive | Yes |
| Gekühlt | No |
| Produktlinie | Eppendorf 5425 |
| Produkttyp | Microcentrifuge; IVD Switzerland Version |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?