Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425 - Microcentrifuge
BIOPHARMA
Codice prodotto. 30689799 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Rotor inklusive:
No
Yes
Reglertyp:
Keypad
Knobs
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Rotor inklusive Reglertyp
30689799 Yes Knobs
30689786 Yes Keypad
30689750 No Knobs
30689754 No Keypad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30689799 missing translation for 'mfr' Eppendorf™ missing translation for 'supplierNo' 5405000409
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Centrifuge 5425 features ergonomic operation and six rotors with a maximum speed of up to 21,300 x g, covering all molecular biological applications in tubes from 0.2 to 5 mL.
  • Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic lid locking
  • Automatic lid opening at the end of the run to prevent sample warming and to allow easy access to samples
  • High quality anodized aluminum rotors and rotor lids
  • One push short-spin key for quick centrifugation - no need to hold key all the while
  • Easy to clean keypad control panel
  • Particularly small footprint to save precious space on the lab bench
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Fassungsvermögen 24 x 1.5/2 mL Tubes
Max. Geschwindigkeit 15,060 rpm
Max. RZB 21,300 x g
Reglertyp Knobs
Rotor inklusive Yes
Gekühlt No
Produktlinie Eppendorf 5425
Produkttyp Microcentrifuge; IVD Switzerland Version
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.